1012123
USP
Adenosine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
9-β-D-Ribofuranosyladenine, Adenine riboside, Adenine-9-β-D-ribofuranoside
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
descrição
API family: adenosine
família API
adenosine
fabricante/nome comercial
USP
pf
234-236 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
chave InChI
OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
Informações sobre genes
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
Descrição geral
Aplicação
Also, for use with USP monographs such as:
- Adenosine Injection
- Heparin Sodium
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)