D0901
2′-Deoxyguanosine monohydrate
powder, BioReagent, suitable for cell culture, 99-100%
Sinônimo(s):
9-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)guanine, Guanine-2′-deoxyriboside
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
linha de produto
BioReagent
Ensaio
99-100%
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubilidade
1 M NH4OH: 50 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
O.NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C10H13N5O4.H2O/c11-10-13-8-7(9(18)14-10)12-3-15(8)6-1-4(17)5(2-16)19-6;/h3-6,16-17H,1-2H2,(H3,11,13,14,18);1H2/t4-,5+,6+;/m0./s1
chave InChI
LZSCQUCOIRGCEJ-FPKZOZHISA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)