Documentos Principais
854999
Sigma-Aldrich
2′-Deoxyguanosine hydrate
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H13N5O4 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
267.24 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D −30°, c = 0.2 in H2O
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C10H13N5O4.H2O/c11-10-13-8-7(9(18)14-10)12-3-15(8)6-1-4(17)5(2-16)19-6;/h3-6,16-17H,1-2H2,(H3,11,13,14,18);1H2/t4-,5+,6+;/m0./s1
chave InChI
LZSCQUCOIRGCEJ-FPKZOZHISA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Camila Donato Mahl et al.
Diagnostic microbiology and infectious disease, 82(3), 203-208 (2015-05-04)
In this study, we assessed the generation of reactive oxygen species (ROS) induced by subinhibitory concentration of fluconazole in susceptible and resistant Candida glabrata strains at stationary growth phase and measured their oxidative responses parameters: glutathione peroxidase (GPx), superoxide dismutase
Global Trade Item Number
SKUGTIN
854999-100MG4061833282151
854999-1G4061833024362