852228
2′-Deoxyguanosine 5′-monophosphate disodium salt hydrate
≥98%
Sinônimo(s):
2′-Deoxy-5′-guanylic acid disodium salt, 5′-dGMP disodium salt
Ensaio
≥98%
Formulário
solid
Impurezas
≤4% ethanol
pf
>245 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[H]O[H].NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C10H14N5O7P.2Na.H2O/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-3-15(8)6-1-4(16)5(22-6)2-21-23(18,19)20;;;/h3-6,16H,1-2H2,(H2,18,19,20)(H3,11,13,14,17);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,5+,6+;;;/m0.../s1
chave InChI
HQSJCEYJAGVPJG-BIHLCPNHSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
- Analysis of self-assembling in solution and nucleation / growth of G-qudruplexes
- Nucleophilic trapping
- Reductive alkylation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?