T7004
Thymidine 5′-monophosphate disodium salt hydrate
≥99%
Sinônimo(s):
5′-Thymidylic acid disodium salt, TMP, dTMP
Ensaio
≥99%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H15N2O8P.2Na.H2O/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(13)7(20-8)4-19-21(16,17)18;;;/h3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t6-,7+,8+;;;/m0.../s1
chave InChI
KCOPAVKVHIWPKB-SPSULGLQSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3