C1006
Cytidine 5′-monophosphate disodium salt
Sigma Grade, ≥99%, crystalline
Sinônimo(s):
C-5′-P, CMP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
Sigma Grade
Ensaio
≥99%
Formulário
crystalline
solubilidade
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].NC1=NC(=O)N(C=C1)C2OC(COP(O)(O)=O)C(O)C2O
InChI
1S/C9H14N3O8P.Na.H/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);;
chave InChI
RCIPNLSOCXMZDD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- in nucleotide stock solution
- as an ectonucleotidase (ENTase) inhibitor to probe 5′-ENTase activity in cortical neurons
- in in vitro studies to estimate its effect on growth response of selected bacteria strains that dominate the piglets′ small intestine
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?