Documentos Principais
337439
Sigma-Aldrich
Tri-O-benzyl-D-glucal
97%
Sinônimo(s):
(3R,4S,5R)-3,4,6-Tri-O-benzyl-D-glucal, 1,5-Anhydro-2-deoxy-3,4,6-tris-O-(phenylmethyl)-D-arabino-hex-1-enitol, 3,4,6-Tri-O-benzyl-D-glucal, Tri-OBn-glucal
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H28O4
Número CAS:
Peso molecular:
416.51
Beilstein:
1691968
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]25/D −2.7°, c = 5 in chloroform
pf
57-58 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C(OCc1ccccc1)[C@H]2OC=C[C@@H](OCc3ccccc3)[C@@H]2OCc4ccccc4
InChI
1S/C27H28O4/c1-4-10-22(11-5-1)18-28-21-26-27(31-20-24-14-8-3-9-15-24)25(16-17-29-26)30-19-23-12-6-2-7-13-23/h1-17,25-27H,18-21H2/t25-,26-,27+/m1/s1
chave InChI
MXYLLYBWXIUMIT-PFBJBMPXSA-N
Aplicação
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
337439-5G4061833313725
337439-1G