Documentos Principais
198234
Sigma-Aldrich
Tetrahydro-4-pyranol
98%
Sinônimo(s):
4-Hydroxytetrahydropyran
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
102.13
Beilstein:
102736
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.462 (lit.)
p.e.
87 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OC1CCOCC1
InChI
1S/C5H10O2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5-6H,1-4H2
chave InChI
LMYJGUNNJIDROI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Tetrahydro-4-pyranol (4-Hydroxytetrahydropyran) was used in the quantitative analysis of 3-hydroxytetrahydropyran (3-HTHP).
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Enhancement of cyclic ether formation from polyalcohol compounds in high temperature liquid water by high pressure carbon dioxide.
Yamaguchi A, et al.
Green Chemistry, 11(1), 48-52 (2009)