30320
Cytidine 5′-triphosphate disodium salt hydrate
≥90.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-CTP-Na2, CTP
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
forma
solid
Impurezas
≤12% water
solubilidade
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H16N3O14P3.2Na.H2O/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,8-;;;/m1.../s1
chave InChI
IJMSOWKYYIROGP-LLWADOMFSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
- in the oligonucleotide synthesis for silver nanoclusters interaction studies
- as an anion source for fluorescence emission and titration curve-analysis of hypocrellin A-zinc(II) complex
- in fluorescence emission experiments of copper(II)–2,6-bis(2-benzimidazolyl)pyridine complex
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup