U6625
Uridine 5′-triphosphate trisodium salt hydrate
from yeast, Type III, ≥96%
Sinônimo(s):
UTP Na3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
yeast
Nível de qualidade
tipo
Type III
Ensaio
≥96%
solubilidade
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H15N2O15P3.3Na/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3/t4-,6-,7-,8-;;;/m1.../s1
chave InChI
MMJGIWFJVDOPJF-LLWADOMFSA-K
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Protocolos
HILIC separation is an alternative that permits sensitive MS detection and without the use of ion-pair reagents.