U1006
Uridine 5′-triphosphate trisodium salt solution
HPLC purified, aqueous solution for RNA polymerase transcription
Sinônimo(s):
UTP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
yeast (Candida Utilis)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95 (HPLC)
forma
liquid
concentração
100 mM in H2O (adjusted to pH 7 with Trizma®
base)
cor
colorless
atividade externa
DNase and RNase, none detected
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H15N2O15P3.3Na/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3/t4-,6-,7-,8-;;;/m1.../s1
chave InChI
MMJGIWFJVDOPJF-LLWADOMFSA-K
Informações sobre genes
human ... P2RY2(5029)
rat ... P2ry2(29597)
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3