860891
Bromocresol Purple sodium salt
indicator grade, Dye content 90 %
Sinônimo(s):
5′,5″-Dibromo-o-cresolsulfonphthalein sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
indicator grade
Nível de qualidade
Formulário
powder
composição
Dye content, 90%
técnica(s)
titration: suitable
cor
brown to very dark brown, to Very Dark Red
visual transition interval
5.2-6.8, yellow to purple
pf
255 °C (dec.) (lit.)
λmax
379 nm
585 nm (2nd)
ε (coeficiente de extinção)
≥47000 at 587-591 nm in 0.1 M NaOH
≥7000 at 375-381 nm in 0.1 M NaOH
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Cc1cc(cc(Br)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c([O-])c(Br)c4
InChI
1S/C21H16Br2O5S.Na/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21;/h3-10,24-25H,1-2H3;/q;+1/p-1
chave InChI
WNOIORUCCYNQPE-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?