Documentos Principais
1.04593
Supelco
Azul de hidroxinaftol
metal (pM) indicator
Sinônimo(s):
Azul de hidroxinaftol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H11N2Na3O11S3
Número CAS:
Peso molecular:
620.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
264-197-7
NACRES:
SE.11
Nível de qualidade
Formulário
solid
pH
2-3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubilidade
340 g/L
densidade volumétrica
330 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1cc2c(c(c1O)N\N=C3\c4c(cccc4)C(=CC\3=O)[S](=O)(=O)[O-])ccc(c2)[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/C20H14N2O11S3.3Na/c23-15-9-16(35(28,29)30)13-3-1-2-4-14(13)18(15)21-22-19-12-6-5-11(34(25,26)27)7-10(12)8-17(20(19)24)36(31,32)33;;;/h1-9,22,24H,(H,25,26,27)(H,28,29,30)(H,31,32,33);;;/q;3*+1/p-3/b21-18-;;;
chave InChI
JQECMNGWLIFQLL-QRQZZYIYSA-K
Aplicação
  • Síntese fácil de nanofotocatalisadores de oxicloreto de bismuto semicondutor para remoção eficiente de poluentes orgânicos perigosos.: Este estudo demonstra o uso de cloreto de hidroxilamônio na síntese de nanofotocatalisadores de oxicloreto de bismuto. Esses catalisadores são utilizados na degradação de compostos orgânicos perigosos, destacando uma aplicação significativa na correção ambiental e na química analítica (Seddigi ZS et al., 2017).
  • Derivatização na coluna usando atividade redox de fase estacionária de carbono grafítico poroso: uma abordagem para o aprimoramento da seletividade de separação da cromatografia líquida.: Este artigo explora o uso de cloreto de hidroxilamônio na derivatização na coluna durante processos cromatográficos líquidos. Concentra-se em aumentar a seletividade da separação, ilustrando seu papel fundamental no refinamento de métodos analíticos para misturas complexas (Shibukawa M et al., 2003).
Nota de análise
Aspecto da solução: em conformidade
Perda na secagem (105 °C): ≤ 5%
Adequação como indicador (para titulação de metais): em conformidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3