Documentos Principais
1.06161
Supelco
Murexide
metal indicator, ACS
Sinônimo(s):
Murexide, Ammonium purpurate, acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8N6O6
Número CAS:
Peso molecular:
284.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
221-266-6
NACRES:
NB.21
Nome do produto
Murexide, (ammonium purpurate) metal indicator ACS
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Formulário
solid
perda
≤2.0% loss on drying, 105°C
pH
5 (20 °C, 1 g/L in H2O)
solubilidade
1 g/L
densidade volumétrica
330 kg/m3
Amax
520-524 nm in water
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H4N5O6.H3N/c14-3-1(4(15)11-7(18)10-3)9-2-5(16)12-8(19)13-6(2)17;/h(H2,10,11,14,15,18)(H2,12,13,16,17,19);1H3/q-1;/p+1
chave InChI
PCCZWUCAYILEMX-UHFFFAOYSA-O
Ligação
Replaces: MX1665-3; MX1665
Nota de análise
Identity (IR-spectrum): passes test
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum (water): 520 - 524 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.01 g/l; water): ≥ 300
Sulfated ash (800 °C): ≤ 1.0 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 2.0 %
Suitability as indicator (for metal titration): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6