Documentos Principais
159417
Sigma-Aldrich
Hidroxilamina
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
Cloreto de hidroxilamônio
About This Item
Fórmula linear:
NH2OH · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
69.49
Beilstein:
3539763
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
reagent
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.001 hPa ( 50 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
Formulário
crystalline
técnica(s)
inhibition assay: suitable
pH
2.5-3.5 (20 °C, 50 g/L)
pf
155-157 °C (dec.) (lit.)
densidade
1.67 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NO
InChI
1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2
chave InChI
WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O cloridrato de hidroxilamina (NH2OH.HCl) é um sal higroscópico amplamente utilizado como reagente em reações de substituição eletrofílica, reações de oxidação e redução. Também é usado na síntese de nitrilos, pirazóis, isoxazóis, nitronas e piridina.
O cloridrato de hidroxilamina (cloreto de hidroxilamônio) participa da síntese de 1,2,4-oxadiazóis, amidas secundárias e amidas terciárias.
Aplicação
O cloridrato de hidroxilamina pode ser usado como reagente:
  • na síntese de amidas primárias a partir de aldeídos na presença de carbonato de césio (Cs2CO3) como catalisador;
  • na conversão de compostos carbonílicos alicíclicos/alifáticos e aldeídos aromáticos em oximas correspondentes;
  • na síntese de nitrilas a partir de aldeídos em um único local na presença de catalisadores de sulfato de sódio (anidro) e bicarbonato de sódio;
  • Ele também pode ser usado como agente redutor na preparação de folhas e filmes de óxido de grafeno reduzido (RGO) de camada única.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Inibidor da MAO; inibe a agregação de plaquetas.
Informações legais
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
spleen
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Susie Suh et al.
Nature biomedical engineering, 5(2), 169-178 (2020-10-21)
Cytosine base editors and adenine base editors (ABEs) can correct point mutations predictably and independent of Cas9-induced double-stranded DNA breaks (which causes substantial indel formation) and homology-directed repair (which typically leads to low editing efficiency). Here, we show, in adult
Dongwoo Kim et al.
Analytical chemistry, 81(21), 9183-9187 (2009-10-31)
We report the use of electroless gold deposition as a light scattering signal enhancer in a multiplexed, microarray-based scanometric immunoassay using gold nanoparticle probes. The use of gold development results in greater signal enhancement than the typical silver development, and
Braedon McDonald et al.
Cell host & microbe, 28(5), 660-668 (2020-08-19)
Eradication of pathogens from the bloodstream is critical to prevent disseminated infections and sepsis. Kupffer cells in the liver form an intravascular firewall that captures and clears pathogens from the blood. Here, we show that the catching and killing of
Magnesia-supported hydroxylamine hydrochloride in the presence of sodium carbonate as an efficient reagent for the synthesis of 1, 2, 4-oxadiazoles from nitriles.
Kaboudin B and Saadati F.
Tetrahedron Letters, 48(16), 2829-2832 (2007)
Simbarashe Ngwerume et al.
The Journal of organic chemistry, 78(3), 920-934 (2012-12-29)
A novel gold-catalyzed method for the regioselective synthesis of highly substituted pyrroles directly from oximes and alkynes was developed via independent optimization of two key steps of the process. Importantly, a cationic gold(I) species was shown to activate multiple steps