Documentos Principais
1.04616
Supelco
Hydroxylammonium chloride
GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Hydroxylammonium chloride, Hydroxylamine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
H3NO · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
33.03 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
Número do índice EC:
226-798-2
NACRES:
NB.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
pressão de vapor
0.054 Pa ( 50 °C)
Ensaio
≥99% (manganometric)
Formulário
solid
dilution
(for analytical testing)
pH
2.5-3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
154 °C
densidade
1.70 g/cm3 at 20.2 °C
densidade volumétrica
900 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].NO.[H+]
InChI
1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2
chave InChI
WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (manganometric): ≥ 99.0 %
Clarity of the solution in Ethanol: passes test
pH-value (5 %; water): 2.5 - 3.5
Titrable free acid: ≤ 0.25 meq/g
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Heavy metals (ACS): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
NH₄ (Ammonium): passes test
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Total sulfur (as sulfate): ≤ 0.005 %
Residue on ignition (as sulfate): ≤ 0.01 %
Corresponds to ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
spleen
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3