Documentos Principais
1.03965
Supelco
Iron(II) sulfate heptahydrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Iron(II) sulfate heptahydrate, Iron
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
FeO4S · 7H2O
Número CAS:
Peso molecular:
278.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-753-5
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
99.5-102.0% (manganometric)
Formulário
solid
potência
319 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.01% Insoluble matter
pH
3-4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
>60 °C (Elimination of water of crystallisation)
densidade
1.89 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
600 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
traços de cátion
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.005%
Co: ≤0.0025%
Cr: ≤0.0050%
Cu: ≤0.001%
Fe3+: ≤0.02%
K: ≤0.002%
Mg: ≤0.002%
Mn: ≤0.05%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.02%
Ni: ≤0.0050%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0050%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Fe+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
chave InChI
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Ligação
Replaces: FX0260-1
Nota de análise
Assay (manganometric): 99.5 - 102.0 %
Identity: passes test
Appearance of solution: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
pH-value (5 %; water): 3.0 - 4.0
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals as Pb: ≤ 0.005 %
As (Arsenic): ≤ 0.0002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cr (Chromium): ≤ 0.0050 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe III (Iron III): ≤ 0.02 %
K (Potassium): ≤ 0.002 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.002 %
Mn (Manganese): ≤ 0.05 %
Na (Sodium): ≤ 0.02 %
Ni (Nickel): ≤ 0.0050 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0050 %
Co (Cobalt): ≤ 0.0025 %
Substance not precipitated by ammonium hydroxide: ≤ 0.1 %
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1