77500
1,10-Phenanthroline monohydrate
for the spectrophotometric determination of Fe, Pd, V, ≥99.0%
Sinônimo(s):
o-Phenanthroline monohydrate
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
≥99.0% (NT)
≥99.0%
Formulário
crystals
qualidade
for the spectrophotometric determination of Fe, Pd, V
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
titration: suitable
resíduo de ignição
≤0.05%
pf
100-104 °C (lit.)
99-104 °C
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤20 mg/kg
Co: ≤20 mg/kg
Cr: ≤20 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Mn: ≤20 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤20 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;/h1-8H;1H2
chave InChI
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)