86490
2,2′:6′,2′′-Terpyridine
for spectrophotometric det. of Ag, Fe, Ru, ≥98.5%
Sinônimo(s):
α,α′,α″-Tripyridyl, 2,6-Di(2-pyridyl)pyridine
Ensaio
≥98.5% (GC)
≥98.5%
forma
crystals
qualidade
for spectrophotometric det. of Ag, Fe, Ru
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
pf
89-91 °C (lit.)
90-93 °C
solubilidade
dioxane: 0.1 g/mL, clear
traços de cátion
Ag: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(nc1)-c2cccc(n2)-c3ccccn3
InChI
1S/C15H11N3/c1-3-10-16-12(6-1)14-8-5-9-15(18-14)13-7-2-4-11-17-13/h1-11H
chave InChI
DRGAZIDRYFYHIJ-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?