343714
Dichlorotris(1,10-phenanthroline)ruthenium(II) hydrate
98%
Sinônimo(s):
Tris(1,10-phenanthroline)ruthenium(II) chloride hydrate
Ensaio
98%
forma
solid
adequação da reação
core: ruthenium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl[Ru]Cl.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23.c4cnc5c(c4)ccc6cccnc56.c7cnc8c(c7)ccc9cccnc89
InChI
1S/3C12H8N2.2ClH.H2O.Ru/c3*1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;;;/h3*1-8H;2*1H;1H2;/q;;;;;;+2/p-2
chave InChI
WGNGRGQLNAWTJI-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?