Key Documents
333158
Sigma-Aldrich
Chlorocyclopentadienylbis(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Sinônimo(s):
Bis(triphenylphosphine)(chloro)cyclopentadienylruthenium, Bis(triphenylphosphine)cyclopentadienylruthenium chloride, Cyclopentadienylbis(triphenylphosphine)ruthenium chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C41H35ClP2Ru
Número CAS:
Peso molecular:
726.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
solid
adequação da reação
core: ruthenium
reagent type: catalyst
pf
135 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ru].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.c2ccc(cc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4.c5ccc(cc5)P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/2C18H15P.C5H5.ClH.Ru/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-4-5-3-1;;/h2*1-15H;1-5H;1H;/q;;;;+1/p-1
chave InChI
YUYGUQQDGRTJMA-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3