Documentos Principais
904953
Sigma-Aldrich
[Ru(dtbbpy)3](PF6)2
≥95%
Sinônimo(s):
Tris(4,4′-di-tert-butyl-2,2′-bipyridine)ruthenium bis(hexafluorophosphate)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C54H72F12N6P2Ru
Número CAS:
Peso molecular:
1196.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
pf
>300 °C
chave InChI
XBDHEZBIYYTEHN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
This ruthenium photocatalyst facilitates a variety of transformations using visible light.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)