Documentos Principais
747785
Sigma-Aldrich
[Ru(bpm)3][Cl]2
Sinônimo(s):
Dichlorotris(2,2′-bipyrimidine-N1,N1′)ruthenium(II), Tris(2,2′-bipyrimide)ruthenium(II) dichloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H18Cl2N12Ru
Número CAS:
Peso molecular:
646.46
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
Impurezas
≤15 wt. % ethylene glycol
pf
>300 °C
cadeia de caracteres SMILES
C1(C2=NC=CC=N2)=NC=CC=N1.C3(C4=NC=CC=N4)=NC=CC=N3.C5(C6=NC=CC=N6)=NC=CC=N5.[Cl-].[Cl-].[Ru+2]
InChI
1S/3C8H6N4.2ClH.Ru/c3*1-3-9-7(10-4-1)8-11-5-2-6-12-8;;;/h3*1-6H;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
chave InChI
DVHNMJRXSLLELA-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
[Ru(bpm)3][Cl]2 is used as a photoredox catalyst in direct methoxycyclization reactions.
Aplicação
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
747785-100MG4061832891798
747785-50MG4061833241196