747777
[Ru(bpz)3][PF6]2
95%
Sinônimo(s):
Tris(2,2′-bipyrazine)ruthenium bis(hexafluorophosphate), Tris(2,2′-bipyrazine-N1,N1′)ruthenium(II) hexafluorophosphate
Ensaio
95%
forma
powder
adequação da reação
core: ruthenium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Impurezas
may contain ca. 5% acetonitrile
pf
162-210 °C (The MP data is a DECOMP) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[N]12=CC=NC=C1C3=CN=CC=[N]3[Ru]24([N]5=CC=NC=C5C6=CN=CC=[N]64)([N]7=CC=NC=C78)[N]9=C8C=NC=C9
InChI
1S/3C8H6N4.Ru/c3*1-3-11-7(5-9-1)8-6-10-2-4-12-8;/h3*1-6H;
chave InChI
VEEMVPAUPIJPLA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)