778583
Azidobenzene solution
~0.5 M in 2-methyltetrahydrofuran, ≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Phenyl azide solution
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
~0.5 M in 2-methyltetrahydrofuran
Impurezas
≤2.0% water
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[N-]=[N+]=Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H5N3/c7-9-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
CTRLRINCMYICJO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
10.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-12 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
778583-10ML | 4061838076311 |
778583-50ML | 4061838111692 |