713589
p-Toluenesulfonyl azide solution
11-15 % (w/w) in toluene, 97%
Sinônimo(s):
4-Methylbenzenesulfonyl azide solution, p-Toluenesulfonazide solution, Tosyl azide solution
Ensaio
≥96.5% (HPLC)
97%
forma
liquid
concentração
11-15 % (w/w) in toluene
índice de refração
n20/D 1.502
densidade
~0.90 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H7N3O2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)13(11,12)10-9-8/h2-5H,1H3
chave InChI
NDLIRBZKZSDGSO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
It can also be used in the synthesis of N-sulfonyl-1,2,3-triazoles by azide-alkyne cycloaddition reaction in the presence of copper catalyst.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F - closed cup - Solvent
Ponto de fulgor (°C)
4.0 °C - closed cup - Solvent
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?