742724
Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate solution
~10% in acetonitrile (H-NMR), ≥96% (HPLC)
Sinônimo(s):
Bestmann-Ohira Reagent, Dimethyl (1-azoacetonyl)phosphonate solution, Dimethyl (acetyldiazomethyl)phosphonate solution
Ensaio
≥96% (HPLC)
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
concentração
~10% in acetonitrile (H-NMR)
índice de refração
n20/D 1.352-1.354
densidade
0.800-0.850 g/mL at 20 °C
grupo funcional
ketone
phosphonate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COP(=O)(OC)C(=[N+]=[N-])C(C)=O
InChI
1S/C5H9N2O4P/c1-4(8)5(7-6)12(9,10-2)11-3/h1-3H3
chave InChI
SQHSJJGGWYIFCD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Ethynyl compounds (alkynes) from aldehydes.
- Isoquinoline and pyridine N-oxides by cyclization with oximes in the presence of Rh catalyst.
- Dimethyl(diazomethyl)phosphonate through methanolysis, which is further employed as a reagent in the synthesis of enol ethers or alkynes.
- Five-member heterocyclic scaffolds of pyrazoles, triazoles, and oxazoles via cycloaddition reaction and multicomponent reaction.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
2 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
742724-10ML | 4061832888293 |