722138
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
97%
Sinônimo(s):
1-Methylpyrazole-5-carboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
220-225 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
Cn1nccc1C(O)=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-7-4(5(8)9)2-3-6-7/h2-3H,1H3,(H,8,9)
chave InChI
JREJQAWGQCMSIY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)