Documentos Principais
707384
Sigma-Aldrich
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H4N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
112.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
204-213 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc[nH]n1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-4(8)3-1-2-5-6-3/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)
chave InChI
KOPFEFZSAMLEHK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)