Documentos Principais
685399
Sigma-Aldrich
Methyl 1H-pyrrole-3-carboxylate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7NO2
Número CAS:
Peso molecular:
125.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
85-89 °C
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cc[nH]c1
InChI
1S/C6H7NO2/c1-9-6(8)5-2-3-7-4-5/h2-4,7H,1H3
chave InChI
WLBNVSIQCFHAQB-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Ahmed M Zheoat et al.
Fitoterapia, 134, 5-13 (2019-01-29)
Hibiscus sabdariffa (Malvaceae) is a plant that is widely recognised for its antihypertensive properties; however the constituent(s) responsible for this biological activity are presently unknown. The aim of this study was to identify the potential compounds that are responsible for