390836
2,4-Dimethylpyrrole
97%
Sinônimo(s):
2,4-Dimethyl-1-pyrrole, 2,4-Dimethyl-1H-pyrrole, 2,4-Dimethyl-3H-pyrrole
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.496 (lit.)
p.e.
165-167 °C (lit.)
densidade
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c[nH]c(C)c1
InChI
1S/C6H9N/c1-5-3-6(2)7-4-5/h3-4,7H,1-2H3
chave InChI
MFFMQGGZCLEMCI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- 2,5-bis(2′,4′-dimethyl-5′-pyrryl)p-benzoquinone
- boron dipyrromethene (BODIPY) dyes
- 2,4-dimethyl-6-methoxyprodigiosene
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?