D158402
3-Ethyl-2,4-dimethylpyrrole
97%
Sinônimo(s):
2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrole, Kryptopyrrole
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.496 (lit.)
p.e.
197 °C/710 mmHg (lit.)
densidade
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCc1c(C)c[nH]c1C
InChI
1S/C8H13N/c1-4-8-6(2)5-9-7(8)3/h5,9H,4H2,1-3H3
chave InChI
ZEBBLOXDLGIMEG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Boradiazaindacene (BODIPY dyes) units as a building block for the fabrication of energy transfer cassettes.
- Meso-benzyl and meso-alkyl dipyrrins salts by treating with corresponding acid chloride.
- 2,5-Bis[3,5-dimethyl-4-ethylpyrrol-2-yl]cyclohexadiene-1,4-dione by reacting with 1,4-benzoquinone.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
161.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D158402-5G | 4061833560211 |
D158402-1G | |
D158402-25G | 4061838134240 |