747106
Difluoro{2-[(3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene-N)methyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrrolato-N}boron
99% (HPLC)
Ensaio
99% (HPLC)
Formulário
powder
pf
210-214 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C=C1C)=C(/C=C2N=C(C)C=C\2C)N1B(F)F
InChI
1S/C13H15BF2N2/c1-8-5-10(3)17-12(8)7-13-9(2)6-11(4)18(13)14(15)16/h5-7H,1-4H3/b12-7-
chave InChI
QZEVTPIWBHINIV-GHXNOFRVSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)