810255P
Avanti
TopFluor™ Cholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Bodipy Cholesterol; Bdp-Chol
About This Item
Produtos recomendados
descrição
23-(dipyrrometheneboron difluoride)-24-norcholesterol
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (810255P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (810255P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (810255P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- for cholesterol-uptake assay
- for BODIPY cholesterol labeling in live cell experiments
- for the formation of giant Janus liposomes via poly(vinyl alcohol) (PVA)-assisted lipid swelling
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)