S9318
Sandoz 58-035
>98% (HPLC), powder, acyl-CoA:cholesterol acyltransferase (ACAT) inhibitor
Sinônimo(s):
3-[Decyldimethylsilyl]-N-[2-(4-methylphenyl)-1-phenethyl]propanamide, SA 58-035
About This Item
Produtos recomendados
product name
Sandoz 58-035, >98% (HPLC), powder
Nível de qualidade
Ensaio
>98% (HPLC)
forma
powder
cor
white
solubilidade
DMSO: 16 mg/mL
H2O: insoluble
originador
Novartis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCC[Si](C)(C)CCC(=O)NC(Cc1ccc(C)cc1)c2ccccc2
InChI
1S/C30H47NOSi/c1-5-6-7-8-9-10-11-15-23-33(3,4)24-22-30(32)31-29(28-16-13-12-14-17-28)25-27-20-18-26(2)19-21-27/h12-14,16-21,29H,5-11,15,22-25H2,1-4H3,(H,31,32)
chave InChI
NBYATBIMYLFITE-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SOAT1(6646)
rat ... Soat1(81782)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Randomized controlled clinical studies have suggested 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase inhibitors (statins) are effective in both primary and secondary prevention of cardiovascular disease (CVD) events.
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research