A0722
Apolipoprotein A-I from human plasma
≥85% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Apo A-I
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human plasma
Nível de qualidade
Ensaio
≥85% (SDS-PAGE)
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
28.3 kDa
técnica(s)
ELISA: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... APOA1(335)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Apo-AI levels in normal plasma are 90-130 mg/dl. Apo-AI levels may be inversely related to the risk of coronary disease.
forma física
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Since cholesterol is a water-insoluble molecule it must be packaged for transport within the plasma. The particles that package cholesterol, cholesteryl esters, and triglycerides for transport, are called lipoproteins.