A7785
Apolipoprotein C-I from human plasma
≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
peso molecular
average mol wt 6.6 kDa
técnica(s)
inhibition assay: suitable
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... APOC1(341)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Since cholesterol is a water-insoluble molecule it must be packaged for transport within the plasma. The particles that package cholesterol, cholesteryl esters, and triglycerides for transport, are called lipoproteins.