S8636
Sodium pyruvate solution
100 mM, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Α-ketopropionic acid sodium salt, 2-oxopropanoic acid sodium salt, Pyruvic acid sodium
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile-filtered
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
forma
solution
concentração
100 mM
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
chave InChI
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1