G8644
D-(+)-Glicose
100 g/L in H2O, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
D-Glucopyranose
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile-filtered
Nível de qualidade
linha de produto
BioXtra
forma
solution
concentração
100 g/L in H2O
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
chave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Informações sobre genes
human ... PYGM(5837)
Descrição geral
Aplicação
- to determine extracellular acidification rate (ECAR) or oxygen consumption rate (OCR) in human CB CD34+cells by Seahorse extracellular flux assay
- as a negative control in human umbilical vein endothelial cell (HUVEC) culture
- as a supplement for culturing colonic biopsies
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
This solution has been sterilized by filtration.