49163
Glucose solution
BioUltra, for molecular biology, ~20% in H2O
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
linha de produto
BioUltra
forma
liquid
concentração
~20% in H2O
Impurezas
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
índice de refração
n20/D 1.362
pH
5.0-8.0 (25 °C)
traços de cátion
Al: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.10
λ: 280 nm Amax: ≤0.10
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
chave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Informações sobre genes
human ... PYGM(5837)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves