L8292
Lipoprotein, low density from human plasma
lyophilized powder
Sinônimo(s):
β-Lipoprotein, LDL, Low density lipoprotein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human plasma
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
embalagem
vial of ~5 mg protein
técnica(s)
cell culture | stem cell: suitable
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... APOA1(335)
Descrição geral
Aplicação
- in evaluating its anti-Langerhans cells (LC) differentiation activity in monocyte-derived Langerhans cells (MDLCs)
- in the preparation of oxidized low-density lipoprotein (ox-LDL)
- as a lipoprotein standard in quantifying embryonic cerebrospinal fluid (eCSF) from HH23 embryos by lipid staining
Ações bioquímicas/fisiológicas
propriedades físicas
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Since cholesterol is a water-insoluble molecule it must be packaged for transport within the plasma. The particles that package cholesterol, cholesteryl esters, and triglycerides for transport, are called lipoproteins.
The potential for the prevention and treatment of cardiovascular disease through increased dietary intake of omega-3 (w-3) fish oils is not a recent scientific discovery.