Key Documents
437644
Sigma-Aldrich
Lipoproteínas, baixa densidade, plasma humano
Sinônimo(s):
LDL
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥95% (of total lipoprotein content, electrophoresis)
Nível de qualidade
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
protect from light
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Lipoproteínas de baixa densidade nativas do plasma humano. Lipoproteína transportadora de colesterol, responsável pela entrega de lipídios (colesterol) do fígado para os tecidos. (Composição: Lipídios 78%-81%; proteínas 19%-22%. Observação: um frasco de 10 mg contém 2 mg de proteína.)
Lipoproteínas de baixa densidade nativas do plasma humano. Lipoproteína transportadora de colesterol, responsável pela entrega de lipídios (colesterol) do fígado para os tecidos. Composição: Lipídios 78%-81%; proteínas 19%-22%.
Um frasco de 10 mg contém ~2 mg de proteína.
Embalagem
Consulte a etiqueta do frasco para saber a concentração específica do lote.
Advertência
Toxicidade: Manuseio padrão (A)
forma física
Em NaCl 150 mM, EDTA 0,01%, pH 7,4.
Nota de preparo
Preparado a partir de plasma negativo para HBsAg e anticorpos contra HIV e HCV, conforme demonstrado por testes certificados.
Reconstituição
Este produto não contém conservantes, portanto recomenda-se que seja usado em capela de fluxo laminar. Após o uso inicial, este produto é estável por 1 semana a 2-8 °C.
Outras notas
Foster, J.D., et al. 1993. Endocrinology132, 337.
Retsky, K.L., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 1304.
Fielding, C.J. 1992. FASEB J. 6, 3162.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Jiawei Chen et al.
The Biochemical journal, 393(Pt 1), 255-265 (2005-09-22)
LOX-1, a receptor for ox-LDL (oxidized low-density lipoprotein), has recently been determined to play a critical role in the progression of atherosclerosis. LOX-1 expression (mRNA and protein) has been shown to be up-regulated by pro-atherogenic stimuli, such as ox-LDL and
Jean Baptiste Nyandwi et al.
International journal of molecular medicine, 49(5) (2022-03-23)
Endothelial dysfunction during diabetes has been previously reported to be at least in part attributed to increased oxidized low‑density lipoprotein (oxLDL) levels mediated by high glucose (HG) levels. Endothelial inflammation increases the adhesiveness of monocytes to the endothelium in addition
Lee D Chaves et al.
JCI insight, 6(11) (2021-04-30)
Patients with chronic kidney disease (CKD) and end-stage renal disease suffer from increased cardiovascular events and cardiac mortality. Prior studies have demonstrated that a portion of this enhanced risk can be attributed to the accumulation of microbiota-derived toxic metabolites, with