AB3230
Anti-Low Density Lipoprotein Antibody, copper oxidized
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
LDL
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LDLR(3949)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Metabolism
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Immunohistochemistry: 1:50-1:500
ELISA: 1:500-1:5,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1