344905
FURA 2/AM
Cell-permeable ester form of FURA 2.
Sinônimo(s):
FURA 2/AM, 1-[2-(5-Carboxyoxazol-2-yl)-6-aminobenzofuran-5-oxy]-2-(2ʹ-amino-5ʹ-methylphenoxy)-ethane-N,N,NʹNʹ-tetraacetic Acid Pentaacetoxymethyl Ester
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
fluorescência
λex 335 nm (high)
λex 362 nm (low)
λem 505 nm (high)
λem 512 nm (low)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N(CC(=O)OCOC(=O)C)(CC(=O)OCOC(=O)C)c1c(cc(cc1)C)OCCOc2c3c([o]c(c3)c4ncc([o]4)C(=O)OCOC(=O)C)ccc2N(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C
InChI
1S/C44H47N3O24/c1-25-7-8-32(46(16-38(53)65-20-60-26(2)48)17-39(54)66-21-61-27(3)49)35(13-25)58-11-12-59-42-31-14-36(43-45-15-37(71-43)44(57)69-24-64-30(6)52)70-34(31)10-9-33(42)47(18-40(55)67-22-62-28(4)50)19-41(56)68-23-63-29(5)51/h7-10,13-15H,11-12,16-24H2,1-6H3
chave InChI
UTBYGIDPBQOHNT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ratiometric calcium indicator
Embalagem
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Rao, G.H., et al. 1992. Biochem. Med. Metab. Biol.47, 226.
Schwartz, Y., et al. 1992. Endocrinology131, 772.
Ward, C.A., and Moffat, M.P. 1992. J. Mol. Cell. Cardiol.24, 937.
Janconi, M.E., et al. 1990. J. Cell Biol.110, 1555.
Tsien, R.Y. 1980. Biochemistry19, 2396.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3