Documentos Principais
M5156
Sigma-Aldrich
3-Methylpyrrole
liquid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H7N
Número CAS:
Peso molecular:
81.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
Nível de qualidade
cor
yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc[nH]c1
InChI
1S/C5H7N/c1-5-2-3-6-4-5/h2-4,6H,1H3
chave InChI
FEKWWZCCJDUWLY-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Packaged under argon
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Cornforth, J., et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1459-1459 (1990)