Documentos Principais
T80306
Sigma-Aldrich
1,2,5-Trimethylpyrrole
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H11N
Número CAS:
Peso molecular:
109.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.498 (lit.)
p.e.
173 °C (lit.)
densidade
0.807 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(C)n1C
InChI
1S/C7H11N/c1-6-4-5-7(2)8(6)3/h4-5H,1-3H3
chave InChI
YRABRACUKBOTKB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
125.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
52 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Vincenzina Barbera et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(1) (2019-01-02)
The mechanism for the functionalization of graphene layers with pyrrole compounds was investigated. Liquid 1,2,5-trimethylpyrrole (TMP) was heated in air in the presence of a high surface area nanosized graphite (HSAG), at temperatures between 80 °C and 180 °C. After