36798
7-(Diethylamino)coumarin-3-carbohydrazide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (HPCE)
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPCE)
solubilidade
DMF: soluble
acetonitrile: soluble
chloroform: soluble
methanol: soluble
fluorescência
λex 450 nm; λem 468 nm in methanol
adequação
suitable for fluorescence
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)c1ccc2C=C(C(=O)NN)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C14H17N3O3/c1-3-17(4-2)10-6-5-9-7-11(13(18)16-15)14(19)20-12(9)8-10/h5-8H,3-4,15H2,1-2H3,(H,16,18)
chave InChI
LYBMHAINSFEHRL-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?