C85603
Coumarin-3-carboxylic acid
99%
Sinônimo(s):
2-Oxo-2H-1-benzopyran-3-carboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
powder
pf
189-192 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1=Cc2ccccc2OC1=O
InChI
1S/C10H6O4/c11-9(12)7-5-6-3-1-2-4-8(6)14-10(7)13/h1-5H,(H,11,12)
chave InChI
ACMLKANOGIVEPB-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PTPN1(5770)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?