635928
Dansylhydrazine
98%
Sinônimo(s):
5-(Dimethylamino)-1-naphthalenesulfonic hydrazide, 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulfonohydrazide, Dns-Hz
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
126-130 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NN
InChI
1S/C12H15N3O2S/c1-15(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)18(16,17)14-13/h3-8,14H,13H2,1-2H3
chave InChI
KPQYDVAFRDWIBW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- monitoring air pollution by detection of the hydrazones formed by acid-catalyzed derivatization of the carbonyl compounds
- detection of the separated glycoproteins via sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis(SDS-PAGE)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3