55155
7-Hydroxycoumarin-3-carboxylic acid
suitable for fluorescence, ≥98.0% (capillary electrophoresis)
Sinônimo(s):
Umbelliferone-3-carboxylic acid
Ensaio
≥98.0% (capillary electrophoresis)
forma
solid
pKa
7.04
pf
261 °C (lit.)
solubilidade
DMF: soluble
DMSO: soluble
alcohols: soluble
fluorescência
λex 342 nm; λem 447 nm (pH 4.0)
λex 386 nm; λem 448 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
adequação
suitable for fluorescence
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1=Cc2ccc(O)cc2OC1=O
InChI
1S/C10H6O5/c11-6-2-1-5-3-7(9(12)13)10(14)15-8(5)4-6/h1-4,11H,(H,12,13)
chave InChI
LKLWLDOUZJEHDY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3